2-Amino-6-chlorpurin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
AS20143G100 AS20143G25
ACTIAS20143G100EA 64 CHF
ACTIAS20143G100 ACTIAS20143G25
2-Amino-6-chlorpurin
2-Amino-6-chlorpurin
Formel: C₅H₄ClN₅
MW: 169,57 g/mol
Melting Pt: 300 °C
MDL Number: MFCD00075252
CAS-Nummer: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7