2-Chlor-3-iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS21309G25 AS21309G5
ACTIAS21309G25EA 0 CHF
ACTIAS21309G25 ACTIAS21309G5
2-Chlor-3-iodpyridin
2-Chlor-3-iodpyridin
Formel: C₅H₃ClIN
MDL Number: MFCD00661298
CAS-Nummer: 78607-36-0