2-Chlor-5-fluorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34917G1
AS34917G10
AS34917G5
ACTIAS34917G1EA
0
CHF
ACTIAS34917G1
ACTIAS34917G10
ACTIAS34917G5
2-Chlor-5-fluorbenzonitril
2-Chlor-5-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃ClFN |
MDL Number:
MFCD03094168 CAS-Nummer: 57381-56-3 EINECS: 260-714-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |