4,7-Dichlorisatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 4,7-Dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-Dichloro-1H-indole-2,3-dione
AS24430G25 AS24430G5
ACTIAS24430G25EA 233 CHF
ACTIAS24430G25 ACTIAS24430G5
4,7-Dichlorisatin
4,7-Dichlorisatin
Formel: C₈H₃Cl₂NO₂
MW: 216,02 g/mol
MDL Number: MFCD00047214
CAS-Nummer: 18711-13-2