5-Chlor-1-indanon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21328G100 AS21328G25
ACTIAS21328G100EA 0 CHF
ACTIAS21328G100 ACTIAS21328G25
5-Chlor-1-indanon
5-Chlor-1-indanon
Formel: C₉H₇ClO
MW: 166,61 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (0.2 mmHg)
Melting Pt: 100 °C
MDL Number: MFCD00041456
CAS-Nummer: 42348-86-7