4-Chlor-2-nitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21301G100 AS21301G25
ACTIAS21301G100EA 0 CHF
ACTIAS21301G100 ACTIAS21301G25
4-Chlor-2-nitrobenzonitril
4-Chlor-2-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
MDL Number: MFCD00027398
CAS-Nummer: 34662-32-3
EINECS: 252-133-0