3,6-Dichlor-4-methylpyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS1455G100
AS1455G25
AS1455G5
ACTIAS1455G100EA
0
CHF
ACTIAS1455G100
ACTIAS1455G25
ACTIAS1455G5
3,6-Dichlor-4-methylpyridazin
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163,01 g/mol Siedepunkt: 130…135 °C (1 mmHg) Melting Pt: 87 °C |
MDL Number:
MFCD00006465 CAS-Nummer: 19064-64-3 EINECS: 242-794-3 |