3-Phenoxybenzylbromid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene, 3-(Bromomethyl)diphenyl ether
AS36142G1
AS36142G5
ACTIAS36142G1EA
0
CHF
ACTIAS36142G1
ACTIAS36142G5
3-Phenoxybenzylbromid
3-Phenoxybenzylbromid
Formel:
C₁₃H₁₁BrO MW: 263,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD01761658 CAS-Nummer: 51632-16-7 EINECS: 257-327-9 |