2-Brom-3-hydroxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol
AS21514G100 AS21514G25
ACTIAS21514G100EA 114 CHF
ACTIAS21514G100 ACTIAS21514G25
2-Brom-3-hydroxypyridin
2-Brom-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Siedepunkt: 232
Melting Pt: 185…188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006220
CAS-Nummer: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5