2-Amino-3,5-dibrompyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-pyridylamine, 3,5-Dibromopyridin-2-amine
AS21743G100 AS21743G25
ACTIAS21743G100EA 0 CHF
ACTIAS21743G100 ACTIAS21743G25
2-Amino-3,5-dibrompyridin
2-Amino-3,5-dibrompyridin
Formel: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,91 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 104 °C
MDL Number: MFCD00038041
CAS-Nummer: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6