2-Amino-5-brom-3-iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Bromo-3-iodo-2-pyridylamine, 5-Bromo-3-iodopyridin-2-amine
AS31741G1 AS31741G5
ACTIAS31741G1EA 0 CHF
ACTIAS31741G1 ACTIAS31741G5
2-Amino-5-brom-3-iodpyridin
2-Amino-5-brom-3-iodpyridin
Formel: C₅H₄BrIN₂
MW: 298.91 g/mol
MDL Number: MFCD06659000
CAS-Nummer: 381233-96-1