2-Brom-4-iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS31690G1 AS31690G5
ACTIAS31690G1EA 0 CHF
ACTIAS31690G1 ACTIAS31690G5
2-Brom-4-iodpyridin
2-Brom-4-iodpyridin
Formel: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
MDL Number: MFCD03085768
CAS-Nummer: 100523-96-4