2-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33849G1
AS33849G10
AS33849G5
ACTIAS33849G1EA
0
CHF
ACTIAS33849G1
ACTIAS33849G10
ACTIAS33849G5
2-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
2-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃N MW: 240,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD01656033 CAS-Nummer: 58458-10-9 EINECS: 261-261-6 |