2-Brom-3-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS20663G1
AS20663G25
AS20663G5
ACTIAS20663G1EA
17
CHF
ACTIAS20663G1
ACTIAS20663G25
ACTIAS20663G5
2-Brom-3-fluorbenzoesäure
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD01569398 CAS-Nummer: 132715-69-6 |