2-Brom-3,5-difluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50652G1 AS50652G5
ACTIAS50652G1EA 0 CHF
ACTIAS50652G1 ACTIAS50652G5
2-Brom-3,5-difluorpyridin
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
Formel: C₅H₂BrF₂N
MDL Number: MFCD03840197
CAS-Nummer: 660425-16-1