2-Brom-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS31322G1
AS31322G5
ACTIAS31322G1EA
0
CHF
ACTIAS31322G1
ACTIAS31322G5
2-Brom-3-nitrobenzoesäure
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrNO₄ MW: 246,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00074899 CAS-Nummer: 573-54-6 EINECS: 209-356-3 |