4-Bromanthranilsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-4-bromobenzoic acid
AS22842G25
AS22842G5
ACTIAS22842G25EA
31
CHF
ACTIAS22842G25
ACTIAS22842G5
4-Bromanthranilsäure
4-Bromoanthranilic acid
Formel:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD03618454 CAS-Nummer: 20776-50-5 EINECS: 244-025-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |