trans-2-Bromzimtsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24161G100 AS24161G25
ACTIAS24161G100EA 0 CHF
ACTIAS24161G100 ACTIAS24161G25
trans-2-Bromzimtsäure
trans-2-Bromzimtsäure
Formel: C₉H₇BrO₂
MDL Number: MFCD00016836
CAS-Nummer: 7499-56-1
EINECS: 231-353-0