2-Brom-m-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1501G100
AS1501G5
ACTIAS1501G100EA
0
CHF
ACTIAS1501G100
ACTIAS1501G5
2-Brom-m-toluylsäure
2-Brom-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00079721 CAS-Nummer: 53663-39-1 |