2-Brom-6-chlorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31119G1 AS31119G5
ACTIAS31119G1EA 0 CHF
ACTIAS31119G1 ACTIAS31119G5
2-Brom-6-chlorbenzonitril
2-Brom-6-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrClN
MDL Number: MFCD06335184
CAS-Nummer: 6575-08-2
EINECS: 229-497-4