2-Brom-3-chlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51096G100 AS51096G5
ACTIAS51096G100EA 171 CHF
ACTIAS51096G100 ACTIAS51096G5
2-Brom-3-chlorpyridin
2-Bromo-3-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
MDL Number: MFCD04039344
CAS-Nummer: 96424-68-9