2-Bromphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32327G1 AS32327G10 AS32327G5
ACTIAS32327G1EA 0 CHF
ACTIAS32327G1 ACTIAS32327G10 ACTIAS32327G5
2-Bromphenylboronsäure
2-Bromphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BBrO₂
MDL Number: MFCD01114672
CAS-Nummer: 244205-40-1