2-Brom-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Bromo-4-picoline
AS20166G100 AS20166G25
ACTIAS20166G100EA 0 CHF
ACTIAS20166G100 ACTIAS20166G25
2-Brom-4-methylpyridin
2-Brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 42…44 °C (0.6 mmHg)
Melting Pt: 218…228 °C
Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00082590
CAS-Nummer: 4926-28-7