2,4-Dichlor-D-phenylalanin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
H-D-Phe(2,4-DiCl)-OH
AS31140G1
AS31140G10
AS31140G5
ACTIAS31140G1EA
0
CHF
ACTIAS31140G1
ACTIAS31140G10
ACTIAS31140G5
2,4-Dichlor-D-phenylalanin
2,4-Dichlor-D-phenylalanin
Formel:
C₉H₉Cl₂NO₂ |
MDL Number:
MFCD01860873 CAS-Nummer: 114872-98-9 |