Bariumcarbonat-[13C] (98% ¹³C )
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
CAMBCLM-466-5EA 0 CHF
CAMBCLM-466-5
Bariumcarbonat-[13C] (98% ¹³C )
Bariumcarbonat-[13C]
Formel: CBaO₃
CAS-Nummer: 51956-33-3
UN: 1564
ADR: 6.1,II