2-Chlor-5-fluorbenzotrifluorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35110G1
AS35110G10
AS35110G5
ACTIAS35110G1EA
0
CHF
ACTIAS35110G1
ACTIAS35110G10
ACTIAS35110G5
2-Chlor-5-fluorbenzotrifluorid
2-Chlor-5-fluorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₄ |
MDL Number:
MFCD07782058 CAS-Nummer: 89634-75-3 |