α,4-Dibrom-3-fluortoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25475G25 AS25475G5
ACTIAS25475G25EA 202 CHF
ACTIAS25475G25 ACTIAS25475G5
α,4-Dibrom-3-fluortoluol
α,4-Dibrom-3-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
MDL Number: MFCD11847179
CAS-Nummer: 127425-73-4