α,2-Dibrom-5-fluortoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
L09553.03
L09553.06
L09553.03EA
122
CHF
L09553.03
L09553.06
α,2-Dibrom-5-fluortoluol ≥97%
α,2-Dibrom-5-fluortoluol
Purity: 97%
CAS No.: 112399-50-5
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
Refractive Index: 1.5900
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 89-90°/1mm
Beilstein Reference: 4177658
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042187
Formel:
C₇H₅Br₂F MW: 267,92 g/mol Siedepunkt: 89…90 °C (1 mmHg) Melting Pt: 33…36 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042187 CAS-Nummer: 112399-50-5 UN: 3265 ADR: 8,II |