α,2-Dibrom-5-fluortoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
AS24957G100 AS24957G25
ACTIAS24957G100EA 306 CHF
ACTIAS24957G100 ACTIAS24957G25
α,2-Dibrom-5-fluortoluol
α,2-Dibrom-5-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
MDL Number: MFCD00042187
CAS-Nummer: 112399-50-5
UN: 3265
ADR: 8,II