3-Fluor-N-methylbenzylamin
Lieferant: TCI EUROPE
TCIAF0805-1GEA
0
CHF
TCIAF0805-1G
3-Fluor-N-methylbenzylamin
3-Fluor-N-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN MW: 139,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD04623547 CAS-Nummer: 90389-84-7 |