3-Decanol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
B24141.06 B24141.14
B24141.06EA 157 CHF
B24141.06 B24141.14
3-Decanol ≥97%
3-Decanol
Purity: 97% CAS No.: 1565-81-7 Molecular Formula: C10H22O Formula Weight: 158.29 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.4350 Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 1719658 MDL No.: MFCD00021956
Formel: C₁₀H₂₂O
MW: 158,29 g/mol
Siedepunkt: 213 °C
Dichte: 0.830
Flash-Pt: 99 °C (210 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021956
CAS-Nummer: 1565-81-7