Digitonin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
300410-1EA
1310
CHF
300410-1
300410-250
300410-5
Digitonin, Millipore®
Digitonin
Formel:
C₅₆H₉₂O₂₉ |
MDL Number:
MFCD00077729 CAS-Nummer: 11024-24-1 EINECS: 234-255-6 UN: 3462 ADR: 6.1,III |