2'-Chlor-5'-nitroacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20530G25
AS20530G5
ACTIAS20530G25EA
249
CHF
ACTIAS20530G25
ACTIAS20530G5
2'-Chlor-5'-nitroacetophenon
2'-Chlor-5'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆ClNO₃ MW: 199,5911 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052836 CAS-Nummer: 23082-50-0 EINECS: 245-421-2 |