Brom 1 mol/l in Essigsäure, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
388401000 388408000
388401000.EA 119 CHF
388401000. 388408000.
Brom 1 mol/l in Essigsäure, AcroSeal®
Bromine
Formel: Br₂
Flash-Pt: 40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010896
CAS-Nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 2922
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear red Solution
Strength 0.90 to 1.10 M