2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3,5-Dihydroxy-4-acetyltoluene
AS20784G1 AS20784G25 AS20784G5
ACTIAS20784G1EA 102 CHF
ACTIAS20784G1 ACTIAS20784G25 ACTIAS20784G5
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenon
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1739 g/mol
MDL Number: MFCD06656138
CAS-Nummer: 1634-34-0