3'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32854.MD
H32854.03
H32854.MDEA
330
CHF
H32854.MD
H32854.03
3'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon ≥98%
3'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 699-92-3
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
MDL No.: MFCD09055140
Formel:
C₈H₇FO₂ MW: 154,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09055140 CAS-Nummer: 699-92-3 |