2',3'-Dimethoxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36777G1 AS36777G5
ACTIAS36777G1EA 0 CHF
ACTIAS36777G1 ACTIAS36777G5
2',3'-Dimethoxyacetophenon
2',3'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MDL Number: MFCD03424412
CAS-Nummer: 38480-94-3
EINECS: 214-468-0