3'-Brom-4'-fluoracetanilid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23607G1
AS23607G25
AS23607G5
ACTIAS23607G1EA
0
CHF
ACTIAS23607G1
ACTIAS23607G25
ACTIAS23607G5
3'-Brom-4'-fluoracetanilid
3'-Brom-4'-fluoracetanilid
Formel:
C₈H₇BrFNO |
MDL Number:
MFCD18071051 CAS-Nummer: 1009-75-2 |