Chlorwasserstoff 1 M in Ethylacetat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H32266.AE H32266.AP
H32266.AEEA 161 CHF
H32266.AE H32266.AP
Chlorwasserstoff 1 M in Ethylacetat
Chlorwasserstoff
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Dichte: 0.900
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II