4-(Methylthio)phenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Methylmercapto)phenol
H26225.09 H26225.18 H26225.30
H26225.09EA 126 CHF
H26225.09 H26225.18 H26225.30
4-(Methylthio)phenol ≥98%
4-(Methylthio)phenol
Purity: 98% CAS No.: 1073-72-9 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Odour: Stench Melting Point: 85-87° Boiling Point: 153-156°/20mm MDL No.: MFCD00002351
Formel: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Siedepunkt: 153…156 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 85…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002351
CAS-Nummer: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4