5-Amino-2-fluor-4-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Fluoro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
AS32293G1
AS32293G5
ACTIAS32293G1EA
0
CHF
ACTIAS32293G1
ACTIAS32293G5
5-Amino-2-fluor-4-nitrobenzotrifluorid
5-Amino-2-fluor-4-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₄F₄N₂O₂ MW: 224,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD03094267 CAS-Nummer: 179062-05-6 |