3-Amino-5-methylbenzotrifluorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32167G1
AS32167G5
ACTIAS32167G1EA
0
CHF
ACTIAS32167G1
ACTIAS32167G5
3-Amino-5-methylbenzotrifluorid
3-Amino-5-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₈F₃N MW: 175.1510 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631580 CAS-Nummer: 96100-12-8 |