4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
AS50585G100
AS50585G5
ACTIAS50585G100EA
0
CHF
ACTIAS50585G100
ACTIAS50585G5
4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ MW: 153,95 g/mol |
MDL Number:
MFCD01863527 CAS-Nummer: 139911-27-6 |