4-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
AS51399G1 AS51399G5
ACTIAS51399G1EA 0 CHF
ACTIAS51399G1 ACTIAS51399G5
4-Fluor-2-methylphenylboronsäure
4-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₂
MDL Number: MFCD02093072
CAS-Nummer: 139911-29-8