2,6-Dichlor-m-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,6-Dichloro-3-methylaniline
AS22008G100
AS22008G25
AS22008G5
ACTIAS22008G100EA
0
CHF
ACTIAS22008G100
ACTIAS22008G25
ACTIAS22008G5
2,6-Dichlor-m-toluidin
2,6-Dichlor-m-toluidin
Formel:
C₇H₇Cl₂N MW: 176,0432 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007676 CAS-Nummer: 64063-37-2 EINECS: 264-649-3 |