2-Brom-3-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36621G1
AS36621G5
ACTIAS36621G1EA
0
CHF
ACTIAS36621G1
ACTIAS36621G5
2-Brom-3-nitrophenol
2-Brom-3-nitrophenol
Formel:
C₆H₄BrNO₃ |
MDL Number:
MFCD08704555 CAS-Nummer: 101935-40-4 |