4-Brom-2-ethylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L12725.06
L12725.14
L12725.06EA
94.8
CHF
L12725.06
L12725.14
4-Brom-2-ethylanilin ≥97%
4-Brom-2-ethylanilin
Purity: 97%
CAS No.: 45762-41-2
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Refractive Index: 1.6020
Boiling Point: 110-112°/2mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041434
Formel:
C₈H₁₀BrN MW: 200,08 g/mol Siedepunkt: 110…112 °C (2 mmHg) Dichte: 1.412 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041434 CAS-Nummer: 45762-41-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |