2-Brom-5-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Bromo-3-methoxybenzotrifluoride
AS35553G1
AS35553G5
ACTIAS35553G1EA
0
CHF
ACTIAS35553G1
ACTIAS35553G5
2-Brom-5-(trifluormethyl)anisol
2-Brom-5-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆BrF₃O MW: 255,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD04115974 CAS-Nummer: 402-07-3 |