Allyl-ethylsulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L12847.03
L12847.06
L12847.03EA
50
CHF
L12847.03
L12847.06
Allyl-ethylsulfid ≥97%
Allyl-ethylsulfid
Purity: 97%
CAS No.: 5296-62-8
Molecular Formula: C5H10S
Formula Weight: 102.19
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 115-116°
Beilstein Reference: 1736876
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026979
Formel:
C₅H₁₀S MW: 102,19 g/mol Siedepunkt: 115…116 °C Dichte: 0.868 Flash-Pt: 18 °C (64 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00026979 CAS-Nummer: 5296-62-8 ADR: 3,II |