4-Chlor-8-methoxychinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21916G1
AS21916G5
ACTIAS21916G1EA
0
CHF
ACTIAS21916G1
ACTIAS21916G5
4-Chlor-8-methoxychinolin
4-Chloro-8-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClNO MW: 193,6296 g/mol |
MDL Number:
MFCD00033679 CAS-Nummer: 16778-21-5 |